missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal série DE

L’autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal série DE Systec™ est économique, adapté aux applications de stérilisation de base et peut accepter des options d’optimisation de processus supplémentaires limitées.

Marque:  Systec™ 1590

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12072959

  • 16265.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fonctions standard :
    • Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
    • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
    • Plage de températures et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec DE-23)
    • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
    • Nombre de programmes de stérilisation : 12
    • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
    • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
    • Minuteur pour le démarrage des programmes
    • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
    • Sonde de température flexible PT-100
    • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
    • Programme spécial pour les tubes Durham
    • Calcul de la valeur F0.
    • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
    • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
    • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
    • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
  • Des options supplémentaires sont disponibles pour la température, la pression, le refroidissement, la filtration de l’évacuation et la documentation des données.
Spécification

Spécification

95 L (total), 90 L (nominal)
400 mm
Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal
700 mm
DE-90
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions