Learn More
Honeywell™ Demi-masques Valuair
Le respirateur purificateur d’air à demi-masque Valuair est doté d’un masque en élastomère à bords doux et arrondis et d’un pont de nez abaissé pour une faible résistance respiratoire et est compatible avec le port de lunettes. Les deux filtres utilisent un système click-fit et le harnais à quatre points avec sangle de cou offre une mise en place sécurisée.
95.00€ - 101.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001/2000 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EPI Cat. III |
Certifications (EN) | EN 140 |
Couleur | Bleu marine |
Design Type | Profil bas |
Alert:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12642653
|
Honeywell™
1001574 |
L |
95.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12632653
|
Honeywell™
1001573 |
M |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Material (Facepiece): Thermoplastic Elastomer
- Harness Type: Four-Point Harness
- Filter Type: Twin Filter System with Click-Fit Connection
- Cartridge Type: P3 Dust Filter, A1 Gas Filter, A1P3 Combined Filter, A2 Gas Filter, A2P3 Combined Filter, ABE1 Gas Filter, ABE1P3 Combined Filter, ABEK1 Gas Filter, ABEK1P3 Combined Filter, K1 Gas Filter, K1P3 Combined Filter
- Use with: Construction, Mechanical Engineering, Machining, Painting, Livestock and Horticulture
- Standards/Compliance: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
Spécification
ISO 9001/2000 | |
EN 140 | |
Profil bas | |
Système à double filtre avec raccord Click-Fit | |
Respirateur purificateur d’air à demi-masque | |
Construction, génie mécanique, usinage, peinture, élevage et horticulture | |
Harnais à quatre points |
EPI Cat. III | |
Bleu marine | |
Non | |
Élastomère thermoplastique | |
Élastomère thermoplastique | |
Filtre anti-poussière P3, filtre à gaz A1, filtre combiné A1P3, filtre à gaz A2, filtre combiné A2P3, Filtre à gaz ABE1, filtre combiné ABE1P3, filtre à gaz ABEK1, filtre combiné ABEK1P3, filtre à gaz K1, filtre combiné K1P3 | |
1 de chaque |