Learn More
Honeywell™ Demi-masques Valuair
Le respirateur purificateur d’air à demi-masque Valuair est doté d’un masque en élastomère à bords doux et arrondis et d’un pont de nez abaissé pour une faible résistance respiratoire et est compatible avec le port de lunettes. Les deux filtres utilisent un système click-fit et le harnais à quatre points avec sangle de cou offre une mise en place sécurisée.
Marque: Honeywell™ 1001574
Alert:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Description
- Matériau (masque) : Élastomère thermoplastique
- Type de harnais : Harnais à quatre points
- Type de filtre : Système à double filtre avec raccord Click-Fit
- Type de cartouche : Filtre anti-poussière P3, filtre à gaz A1, filtre combiné A1P3, filtre à gaz A2, filtre combiné A2P3, Filtre à gaz ABE1, filtre combiné ABE1P3, filtre à gaz ABEK1, filtre combiné ABEK1P3, filtre à gaz K1, filtre combiné K1P3
- À utiliser avec : Construction, génie mécanique, usinage, peinture, élevage et horticulture
- Norme/conformité : EN 140, EPI Cat III, ISO 9001/2000
Spécification
ISO 9001/2000 | |
EN 140 | |
Profil bas | |
Système à double filtre avec raccord Click-Fit | |
Respirateur purificateur d’air à demi-masque | |
Élastomère thermoplastique | |
Filtre anti-poussière P3, filtre à gaz A1, filtre combiné A1P3, filtre à gaz A2, filtre combiné A2P3, Filtre à gaz ABE1, filtre combiné ABE1P3, filtre à gaz ABEK1, filtre combiné ABEK1P3, filtre à gaz K1, filtre combiné K1P3 | |
1 de chaque |
EPI Cat. III | |
Bleu marine | |
Non | |
Élastomère thermoplastique | |
L | |
Construction, génie mécanique, usinage, peinture, élevage et horticulture | |
Harnais à quatre points |