Learn More
Sperian™ Appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Honeywell™
Appareils respiratoires à usage unique hautement confortables et ergonomiques, sans restriction d’utilisation. Les appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Sperian™ Honeywell™ exploitent la technologie de joint souple Willtech™ pour un confort et un ajustement optimaux.
65.94€ - 137.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 149:2001A1:2009, ISO 9001 / 2000, CE |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de produit | Protection respiratoire |
Dimensions | M |
Sans latex | Oui |
Code produit | Marque | Type de filtre | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11816960
|
Sperian™
1005580 |
FFP1 | Non |
65.94€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11806970
|
Sperian™
1005586 |
FFP2 | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- La coque est rigide afin qu’elle ne se déforme pas même dans les environnements humides et à forte charge
- Joint hypoallergénique doté de propriétés d’absorption
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Doubles élastiques, ultra flexibles et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Protection et confort de l’utilisateur garantis pendant des périodes d’utilisation prolongée
Spécification
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001 / 2000, CE | |
Protection respiratoire | |
Oui | |
Poussières, brouillards, vapeurs |
Oui | |
M | |
20/paquet | |
Coupe moulée |