Learn More
Sperian™ Appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Honeywell™
Appareils respiratoires à usage unique hautement confortables et ergonomiques, sans restriction d’utilisation. Les appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Sperian™ Honeywell™ exploitent la technologie de joint souple Willtech™ pour un confort et un ajustement optimaux.
Marque: Sperian™ 1005580
Description
- La coque est rigide afin qu’elle ne se déforme pas même dans les environnements humides et à forte charge
- Joint hypoallergénique doté de propriétés d’absorption
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Doubles élastiques, ultra flexibles et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Protection et confort de l’utilisateur garantis pendant des périodes d’utilisation prolongée
Spécification
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001 / 2000, CE | |
FFP1 | |
M | |
Industries textile et sidérurgique, construction, etc. | |
Appareil respiratoire M/L 5110 | |
Poussières, brouillards, vapeurs |
Oui | |
Protection respiratoire | |
Non | |
Oui | |
20/paquet | |
Coupe moulée |