Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
Marque:  Hoefer™ SG30
Code produit. 11544424
  • 507.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
  • Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Description
Description
Modèles SG 15, SG 30, SG 50 et SG 100
  • Coulés en résine acrylique lourde avec des vannes en résine PTFE étanches de haute qualité
  • Offrent une base plane pour assurer la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut se fixer sur le support circulaire pour augmenter la stabilité
  • Acceptent les raccords Luer ou les tubulures de 4 mm de dia. int. ; avec les adaptateurs fournis, possibilité d’accepter également les tubulures de 2 mm de dia. int. ou de calibre 22
  • SG 100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (pour quatre gels) ou SE 215 (pour 10 gels)
Modèle SG 500
  • Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
  • Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
  • Convient à la formation des gradients de polyacrylamide ou des gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
  • Idéal pour les supports de gel multiples Hoefer SE 615 ou SE 915
Spécification
Spécification
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels)
Formeur de gradient avec vannes en PTFE , raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé adaptateur et aiguille 22 G
30 ml
Formeur de gradients
1 oz