Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 250, espaceurs en T
À utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale SE 250
57.51€ - 58.25€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’électrophorèse verticale SE 250
Type Espaceur en forme de T
Matériau PVC
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 0,1 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Épaisseur (métrique) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Épaisseur (métrique) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11569653
Afficher les documents
Hoefer™
SE2119T-2-1.5
0,15 cm Gris
58.25€
2 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10560313
missing translation for 'viewDocuments'
Hoefer™
SE2119T-2-1.0
0,1 cm Blanc
57.51€
2 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
10229734
missing translation for 'viewDocuments'
Hoefer™
SE2119T-2-.75
0,07 cm Gris
58.25€
2 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • PVC
  • Longueur : 8 cm
Specifications
Specifications
Unité d’électrophorèse verticale SE 250
PVC
0,1 cm
Espaceur en forme de T
8 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 250, espaceurs en T