Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 250, espaceurs en T
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
2 pièces
Description
- PVC
- Longueur : 8 cm
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale SE 250 |
| Type | Espaceur en forme de T |
| Matériau | PVC |
| Épaisseur (impériale) | 0,05 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,15 cm |
| Longueur (métrique) | 8 cm |
| Largeur (métrique) | 0,1 cm |