Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
51.60€ - 185.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 |
---|---|
Matériau | PTFE |
Profondeur (impériale) | 0,98 in |
Profondeur (métrique) | 2,5 cm |
Code produit | Marque | Type | Épaisseur (métrique) | Volume (métrique) des puits | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Épaisseur (métrique) | Volume (métrique) des puits | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11579713
|
Hoefer™
SE511-12-1.0 |
Peigne | 0,1 cm | 7,7 μl/mm | 12 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12084867
|
Hoefer™
SE511-DR-1.5 |
Peigne | 0,15 cm | 171μ L/mm | 1 Prep, 2 Référence |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12014707
|
Hoefer™
SE511-DR-.75 |
Peigne | 0,07 cm | 85μ L/mm | 1 Prep, 2 Référence |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12074807
|
Hoefer™
SE511-DR-1.0 |
Peigne de préparation | 0,1 cm | 112μ L/mm | 1 Prep, 2 Référence |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12004877
|
Hoefer™
SE511-20-.75 |
Peigne standard | 0,07 cm | 3,1 μl/mm | 20 |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10192982
|
Hoefer™
SE511-15-1.5 |
Peigne standard | 0,15 cm | 8,6 μl/mm | 15 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10660036
|
Hoefer™
SE511-20-1,5 |
Peigne standard | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | 20 | N/A | |||
12069807
|
Hoefer™
SE511-20-1.5 |
Peigne standard | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | 20 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12054647
|
Hoefer™
SE511-15-.75 |
Peigne standard | 0,07 cm | 4,3 μl/mm | 15 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12074717
|
Hoefer™
SE511-10-.75 |
Peigne standard | 0,07 cm | 6,2 μl/mm | 10 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11955348
|
Hoefer™
SE511-12-1.5 |
Peigne standard | 0,15 cm | 11,5 μl/mm | 12 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11945348
|
Hoefer™
SE511-12-.75 |
Peigne standard | 0,07 cm | 5,8 μl/mm | 12 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10341135
|
Hoefer™
SE511-10-1.5 |
Peigne standard | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 10 |
185.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12064757
|
Hoefer™
SE511-10-1.5 |
Peigne standard | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 10 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12089857
|
Hoefer™
SE511-BKA |
Dos de peigne réglable |
51.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10783847
|
Hoefer™
SE511-BKA |
Dos de peigne réglable | N/A | ||||||
12069817
|
Hoefer™
SE511-R-.75 |
Peigne | 0,07 cm | 90μ L/mm | 1 Prep, 1 Référence |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12014747
|
Hoefer™
SE511-R-1.5 |
Peigne | 0,15 cm | 183μ L/mm | 1 Prep, 1 Référence |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11569723
|
Hoefer™
SE511-28-1.0 |
Peigne | 0,1 cm | 2,7 μl/mm | 28 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12014807
|
Hoefer™
SE511-R-1.0 |
Peigne | 0,1 cm | 120μ L/mm | 1 Prep, 1 Référence |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12074757
|
Hoefer™
SE511-28-.75 |
Peigne | 0,07 cm | 2,1 μl/mm | 28 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12079807
|
Hoefer™
SE511-28-1.5 |
Peigne | 0,15 cm | 4,1 μl/mm | 28 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11539723
|
Hoefer™
SE511-20-1.0 |
Peigne | 0,1 cm | 4,1 μl/mm | 20 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12054867
|
Hoefer™
SE511-15-1.0 |
Peigne | 0,1 cm | 5,7 μl/mm | 15 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10142892
|
Hoefer™
SE511-10-1.0 |
Peigne | 0,1 cm | 8,3 μl/mm | 10 |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Léger
- Pratiquement incassable
- Livré attaché à un dos standard qui produit des profondeurs de puits maximales de 25 mm, à l’exception des peignes préparatifs de 28 puits qui produisent des profondeurs de puits de 15 mm
- Le fond de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit 25 peignes profonds en 10 mm de profondeur ou en 15 mm de profondeur
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 | |
PTFE | |
0,98 in | |
2,5 cm |