Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale série SE 600 ou série SE 400
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Marque:  Hoefer™ SE511-28-1.0
Code produit. 11569723
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Léger
  • Pratiquement incassable
  • Fourni avec un dos standard permettant d’atteindre une profondeur de puits optimale de 25 mm, sauf pour les peignes de préparation à 28 puits qui permettent d’atteindre une profondeur de 15 mm
  • Le dos de peigne réglable (disponible séparément, ci-dessous) convertit les peignes de 25 mm de profondeur en peignes de 10 ou de 15 mm de profondeur
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400
PTFE
0,03 in
2,7 μl/mm
0,98 in
Peigne
28
0,1 cm
0,27 cm
2,5 cm