Learn More
HMGXB4 Rabbit anti-Human, Proteintech
Rabbit PolyClonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | HMGXB4 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883315
|
Proteintech
24821-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873315
|
Proteintech
24821-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
High mobility group (HMG) proteins are nonhistone chromosomal proteins.Spécification
HMGXB4 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9UGU5 | |
10042 | |
HMGXB4 Fusion Protein Ag20424 | |
Primary | |
-20°C | |
HMGXB4 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HMG box containing protein 4, HMG box domain containing 4, HMG2L1, HMGBCG, HMGXB4, Protein HMGBCG, THC211630 | |
HMGXB4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |