Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marque:  Cole-Parmer™ 03076-01
Code produit. 11592684
  • 1405.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
Certifications
CE
Prestations de service
One year parts and labor
Spécification
Spécification
CE
Boîtier en polypropylène
10,25 in
Trois flacons de 100 ml
8,9 cm
230 V 50/60 Hz, 180 W (prise UK et EU)
180 W
64 cm
Température ambiante à 450deg;C
3,38 oz.
100 mL (3,38 oz)
100 ml
26 cm
3,5 in
230 V
EME30100/CEB
25,19 in
Chauffe-ballon
0,8 A
Solutions de chauffage
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater > Modèle : EME30100/CEB ; Capacité du flacon : 100 ml (3,38 oz) ; 230 V 50/60 Hz, 180 W (avec prises UK et UE) ; 27 x 64 x 11 cm (10,6 x 25,1 x 4,3 po)