Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marque: Cole-Parmer™ 03076-28
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
- Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
- Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
- Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
- Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
Certifications
CE
Prestations de service
One year parts and labor
Spécification
CE | |
Boîtier en polypropylène | |
10,25 in | |
Six flacons de 250 ml | |
8,9 cm | |
230 V 50/60 Hz, 900 W (prise UK et EU) | |
900 W | |
121 cm | |
Température ambiante à 450deg;C | |
8,4 oz. |
250 mL (8,4 oz) | |
250 ml | |
26 cm | |
3,5 in | |
230 V | |
EME60250/CEB | |
47,2 in | |
Chauffe-ballon | |
3,9 A | |
Solutions de chauffage |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
ELE002 HEATING MANTLE EM
Taille: 4.6 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater > Modèle : EME60250/CEBB ; Capacité du flacon : 250 ml (8,4 oz)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu