Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ rProtein A FF
Utiliser pour la purification préparative d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire, de sérum et d’ascites. Les colonnes protéine A débit rapide HiTrap™ de Cytiva sont préemballées avec la protéine A Sepharose™ à débit rapide.
449.00€ - 3782.00€
Spécification
Capacité de liaison | ≈ 50 mg d’IgG humaine/ml |
---|---|
À utiliser avec (application) | Système de chromatographie, manuel |
À utiliser avec (équipement) | Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
Code produit | Marque | Quantité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10146224
|
Cytiva
17-5079-01 |
5 x 1 ml | < 4°ml/min |
1006.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10430695
|
Cytiva
17-5079-02 |
2 x 1 ml | < 4°ml/min |
449.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708548
|
Cytiva
17-5080-02 |
5 x 5 ml | <20°ml/min. |
3782.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10724547
|
Cytiva
17-5080-01 |
1 x 5 ml | <20°ml/min. |
936.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conditionnées avec protéine A Sepharose™ à débit rapide pour la purification et le fractionnement de sous-classes d’IgG et d’IgG à partir de sources différentes
- La spécificité de la région Fc est similaire à celle de la protéine A native, mais avec une capacité de liaison accrue et moins de préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification de ligand
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Disponibles en colonnes de 1 ml et 5 ml
- Ligand : Protéine A recombinante (E.coli)
- Matrice : Agarose à 4 % fortement réticulée
- Capacité de liaison : ∽ 50 mg d’IgG humaine/ml
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 10
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Informations sur la commande
Les colonnes de 1 ml et 5 ml sont conditionnées avec 1 ml et 5 ml de protéine A Sepharose à débit rapide, respectivement.
Spécification
≈ 50 mg d’IgG humaine/ml | |
Système de chromatographie, manuel | |
Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |