Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ rProtein A FF
Utiliser pour la purification préparative d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire, de sérum et d’ascites. Les colonnes protéine A débit rapide HiTrap™ de Cytiva sont préemballées avec la protéine A Sepharose™ à débit rapide.
Marque: Cytiva 17-5079-02
438.90 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conditionnées avec protéine A Sepharose™ à débit rapide pour la purification et le fractionnement de sous-classes d’IgG et d’IgG à partir de sources différentes
- La spécificité de la région Fc est similaire à celle de la protéine A native, mais avec une capacité de liaison accrue et moins de préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification de ligand
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Disponibles en colonnes de 1 ml et 5 ml
- Ligand : Protéine A recombinante (E.coli)
- Matrice : Agarose à 4 % fortement réticulée
- Capacité de liaison : ∽ 50 mg d’IgG humaine/ml
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 10
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Informations sur la commande
Les colonnes de 1 ml et 5 ml sont conditionnées avec 1 ml et 5 ml de protéine A Sepharose à débit rapide, respectivement.
Spécification
≈ 50 mg d’IgG humaine/ml | |
Système de chromatographie, manuel | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
< 4°ml/min | |
Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie | |
2 x 1 ml |
Sécurité et traitement
- HiTrap rProtein A FF 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol