Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Capto Adhere™
Conçu pour éliminer les contaminants dans la purification A post-protéique
404.00€ - 953.00€
Spécification
Tampon | Tampon aqueux |
---|---|
Type de produit | Colonne HiTrap Capto adhere |
Hauteur (impériale) | 0,98 in |
Hauteur (métrique) | 25mm |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Quantité | Débit | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Quantité | Débit | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10635935
|
Cytiva
28-4058-44 |
0,30 in | 5 x 1 ml | lt;4 ml/min. | 1,5 bar |
404.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11505135
|
Cytiva
28-4058-46 |
0,62 in | 5 x 5 ml | lt;20 ml/min. | 44 bar |
953.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Préconditionnés avec milieu Capto adhere, un échangeur d’anions puissant avec fonctionnalité multimodale
- Capacité et productivité élevées en mode d’écoulement : 0,09 à 0,12 mmol de Cl-/ml de capacité ionique moyenne
- Large fenêtre opérationnelle de pH et de conductivité : gamme de pH de fonctionnement 3 à 12
- Le processus en deux étapes réduit le temps passé et les coûts d’exploitation
Spécification
Tampon aqueux | |
0,98 in | |
PP | |
3 à 12 | |
Agarose hautement réticulée | |
Affinity Column |
Colonne HiTrap Capto adhere | |
25mm | |
N-benzyl-n-méthyl éthanolamine | |
75 mu;m | |
4° à 30°C | |
Sélection simple et développement de procédés pratique |