Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Capto Adhere™
Conçu pour éliminer les contaminants dans la purification A post-protéique
Marque: Cytiva 28-4058-46
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.13700kg
Description
- Préconditionnés avec milieu Capto adhere, un échangeur d’anions puissant avec fonctionnalité multimodale
- Capacité et productivité élevées en mode d’écoulement : 0,09 à 0,12 mmol de Cl-/ml de capacité ionique moyenne
- Large fenêtre opérationnelle de pH et de conductivité : gamme de pH de fonctionnement 3 à 12
- Le processus en deux étapes réduit le temps passé et les coûts d’exploitation
Spécification
Tampon aqueux | |
5 ml | |
16 mm | |
0,98 in | |
lt;20 ml/min. | |
N-benzyl-n-méthyl éthanolamine | |
3 à 12 | |
Agarose hautement réticulée | |
Affinity Column |
Colonne HiTrap Capto adhere | |
0,62 in | |
5 x 5 ml | |
25mm | |
PP | |
44 bar | |
75 mu;m | |
4° à 30°C | |
Sélection simple et développement de procédés pratique |
Sécurité et traitement
- HiTrap Capto adhere 5 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol