Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ excel
Pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva Lifescience™ HisTrap™ sont conçues pour des purifications rapides et pratiques.
70.00€ - 913.00€
Spécification
Description | Les colonne HisTrap excel sont préconditionnées avec des résines d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC). |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Plage de pH | 2 à 12 |
Type de support | Agarose à 6 % hautement réticulée |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12632966
|
Cytiva
17-3712-05 |
5 x 1 ml | 7 mm | 1 à 4 ml/min. |
270.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12683466
|
Cytiva
17-3712-06 |
5 x 5 ml | 16 mm | 5 à 20 ml/min. |
913.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15187946
|
Cytiva
29048586 |
1 ml | 7 mm | 1 à 4 ml/min. |
70.00€
1mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La conception des colonnes et les propriétés spécifiques du milieu permettent des purifications rapides et pratiques.
- Prêtes à l’emploi, pré-conditionnées avec Ni Sepharose excel
- Le type de filtre spécial en haut et en bas des colonnes permet de charger de grands volumes d’échantillons exempts de cellules, non clarifiés directement sur les colonnes, et empêche la dégradation et la perte des protéines cibles sensibles
- Fabriquées en PP biocompatible et ne peuvent pas être ouvertes ou de nouveau remplies
- Livrées avec un bouchon en entrée et une extrémité à déclipser en la sortie
- Fonctionnent avec une pompe péristaltique ou des systèmes de chromatographie tels que les systèmes AKTA
- Capacité de liaison/colonne : au moins 10 mg de protéines marquées à l’histidine/ml de milieu sédimenté
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Matrice : Agarose hautement réticulée, 6 %
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
- Vitesse du débit : 150 cm/h à 600 cm/h4
- Dia. int.de colonne : 7 mm
Colonne HisTrap excel 1 ml
- Dimensions du lit : 7 × 25 mm
- Débit : 1 à 4 ml/min
- Dimensions du lit : 16 × 25 mm
- Débit : 5 à 20 ml/min
Spécification
Les colonne HisTrap excel sont préconditionnées avec des résines d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC). | |
2 à 12 | |
4°C à 30°C | |
HisTrap excel |
Polypropylène | |
Agarose à 6 % hautement réticulée | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol