Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ excel
Code produit. 12632966 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
Débit:
1 à 4 ml/min.
5 à 20 ml/min.
Conditionnement:
1mL
5 pièces
5mL
Code produit. 12632966
Marque: Cytiva 17371205
Pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva Lifescience™ HisTrap™ sont conçues pour des purifications rapides et pratiques.
La conception des colonnes et les propriétés spécifiques du milieu permettent des purifications rapides et pratiques.
  • Prêtes à l’emploi, pré-conditionnées avec Ni Sepharose excel
  • Le type de filtre spécial en haut et en bas des colonnes permet de charger de grands volumes d’échantillons exempts de cellules, non clarifiés directement sur les colonnes, et empêche la dégradation et la perte des protéines cibles sensibles
  • Fabriquées en PP biocompatible et ne peuvent pas être ouvertes ou de nouveau remplies
  • Livrées avec un bouchon en entrée et une extrémité à déclipser en la sortie
  • Fonctionnent avec une pompe péristaltique ou des systèmes de chromatographie tels que les systèmes AKTA
  • Capacité de liaison/colonne : au moins 10 mg de protéines marquées à l’histidine/ml de milieu sédimenté
Milieux de culture
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Matrice : Agarose hautement réticulée, 6 %
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
  • Vitesse du débit : 150 cm/h à 600 cm/h4
Colonne :
  • Dia. int.de colonne : 7 mm
Colonne HisTrap excel 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 × 25 mm
  • Débit : 1 à 4 ml/min
Colonne HisTrap excel 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 × 25 mm
  • Débit : 5 à 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,2 in
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Description Les colonne HisTrap excel sont préconditionnées avec des résines d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Débit 1 à 4 ml/min.
Matériau Polypropylène
Plage de pH 2 à 12
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Quantité 5 x 1 ml
Type HisTrap excel
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol