Learn More
Inhibiteur d’histone déacétylase II
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65479.MA
Code produit. 15496919
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 mg
-30°C à -10°C
C10H10N2O4
3-Carboxy cinnamic acid bis-hydroxamide; CBHA
Signal Transduction Reagent
Blanc cassé
174664-65-4
222.20g/mol
Light Sensitive
Poudre
Nom du produit
Inhibiteur d’histone déacétylase II > 10 mg