Learn More
Inhibiteur d’histone déacétylase II
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Description | Blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| CAS | 174664-65-4 |
| Formule moléculaire | C10H10N2O4 |
| Poids de la formule | 222.20g/mol |
| Synonyme | 3-Carboxy cinnamic acid bis-hydroxamide; CBHA |
| Sensibilité | Light Sensitive |
| Type de produit | Signal Transduction Reagent |
| Forme | Poudre |