Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Effectuez une purification à grande échelle de haute pureté des protéines marquées à la polyhistidine grâce à ce support Superflow 6 tétradentate-chélateur chargé de cobalt divalent.
149.00€ - 8430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
---|---|
Forme | Suspension liquide |
Gamme de produits | HisPur™ |
Cible | Protéine marquée au His |
Type | Agarose |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13474179
|
Thermo Scientific™
25228 |
10 ml |
149.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13484179
|
Thermo Scientific™
25231 |
1 litre |
8430.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13414189
|
Thermo Scientific™
25230 |
250 ml |
2855.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13404189
|
Thermo Scientific™
25229 |
50 ml |
654.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Effectuez une purification à un haut degré de pureté et à grande échelle des protéines marquées à la poly-histidine avec le cobalt-agarose Superflow HisPur Thermo Scientific™, un support chélateur tétradentate Superflow 6 chargé de cobalt divalent.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le cobalt-agarose Superflow HisPur est une résine résistante hautement réticulée qui ne se comprime pas aux débits utilisés pour les purifications par FPLC à moyennes et grandes échelles. La résine tolère un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH et est compatible avec les lavages en place. Comparé au nickel et aux autres ligands couramment utilisés pour la chromatographie par affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC), le cobalt possède une plus grande spécificité pour la purification des protéines étiquetées His. La spécificité de la liaison du cobalt-agarose Superflow HisPur aux poly-His produit des fractions d’élution plus pures, ce qui réduit le besoin d’étapes supplémentaires de purification.Points clés :
Robuste – support de billes d’agarose Superflow à 6 % hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure, avec un minimum de perte de cobalt par lixiviation grâce au chélateur tétradentate
Rendements élevés – liaison de 20 mg de 6xHis-GFP par ml de résine à un débit linéaire de 150 cm/heure ; liaison pouvant atteindre plus de 30 mg/ml de résine selon le débit utilisé
Grande pureté – la spécificité de la liaison du cobalt aux poly-histidines produit des fractions d’élution avec une contamination par des protéines non spécifiques inférieure à 10 %
Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
Économique – résine résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandé dans les cas suivants :
Purification par FPLC à grande échelle de protéines étiquetées avec un poly-histidine
Spécification
Stockage à 4°C | |
HisPur™ | |
Agarose | |
Flacon |
Suspension liquide | |
Protéine marquée au His | |
Chélate de métal, cobalt divalent | |
Affinité, résine d’agarose |