Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Effectuez une purification à un haut degré de pureté et à grande échelle des protéines marquées à la poly-histidine avec le cobalt-agarose Superflow HisPur Thermo Scientific™, un support chélateur tétradentate Superflow 6 chargé de cobalt divalent.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Robuste – support de billes d’agarose Superflow à 6 % hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure, avec un minimum de perte de cobalt par lixiviation grâce au chélateur tétradentate
Rendements élevés – liaison de 20 mg de 6xHis-GFP par ml de résine à un débit linéaire de 150 cm/heure ; liaison pouvant atteindre plus de 30 mg/ml de résine selon le débit utilisé
Grande pureté – la spécificité de la liaison du cobalt aux poly-histidines produit des fractions d’élution avec une contamination par des protéines non spécifiques inférieure à 10 %
Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
Économique – résine résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à grande échelle de protéines étiquetées avec un poly-histidine
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 50 ml |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Chélate de métal, cobalt divalent |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.