Learn More
JULABO™ Circulateur cryo-compact HighTech™, CF Series
Pour les applications de température interne et externe. Offre des circulateurs réfrigérés / chauffants compacts. Les petites dimensions globales permettent de placer les unités sur une très petite surface ou au sein d’une installation complexe. Tous les modèles offrent une capacité de chauffage de 2 kW et une classification 3 conforme à la norme DIN12876-1.
6260.00€ - 7095.00€
Spécification
Température ambiante | 5 à 40°C |
---|---|
Affichage | VFD, LCD |
Capacité de chauffage | 2 kW |
Comprend | 2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 femelle) |
Capacité de la pompe | 22 à 26 L/min ; 0,2 à 0,7 bar |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Capacité (métrique) | Largeur (métrique) intérieure | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Capacité (métrique) | Largeur (métrique) intérieure | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10795173
|
JULABO™
9400331 |
-30°C à +200°C | 3,5 L | 160,02 mm | 14 A |
6260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10305353
|
JULABO™
9400341 |
-40°C à +200°C | 5,5 L | 190,5 mm | 16 A |
7095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Petites dimensions globales pour un gain d’espace
- Pavé de touches à l'épreuve des projections
- Affichage VFD lumineux et écran LCD interactif
- Contrôle très précis de la température en cascade ICC
- Interface RS232/RS485 pour connexion PC
- Étages de pompe réglables électroniquement
- Connexion au capteur externe Pt100
- Programmateur intégré avec 6 x 60 étapes de programmation
- Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide
- Étalonnage 3 points
- Fonctions de contrôle de la température TCF
- Arrêt de haute température réglable
- Classification 3 selon la DIN12876-1
- Connecteurs de pompe pour applications de température externe
- Ouverture de bain pour le contrôle de la température des petits objets dans le bain
- Dispositif de vidange à l’avant
Spécification
5 à 40°C | |
2 kW | |
22 à 26 L/min ; 0,2 à 0,7 bar | |
±0,02°C | |
30,48 mm | |
60 Hz |
VFD, LCD | |
2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 femelle) | |
0,01 °C | |
459,74 mm | |
115 V |