Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge
Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
44.10€ - 223.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,18 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
Comprend | Anneau de versement antigoutte en PP transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15816861
|
Fisherbrand™
15446113+10023512+11732342 |
100 ml |
135.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826861
|
Fisherbrand™
15456113+10023512+11732342 |
250 ml |
144.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836861
|
Fisherbrand™
15476113+10023512+11732342 |
500 ml |
169.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15846861
|
Fisherbrand™
15486113+10023512+11732342 |
1 000 ml |
205.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886851
|
Fisherbrand™
15406123+10023512+11732342 |
2 000 ml |
44.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896851
|
Fisherbrand™
15416123+10023512+11732342 |
5 000 ml |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15806861
|
Fisherbrand™
15436123+10023512+11732342 |
10 000 mL |
223.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pastille de marquage permanent en émail blanc
- Bouchon à vis GL 45
- Revêtement de bouchon en silicone/PTFE
- Autoclavables
- Verre borosilicaté
- Bouchon TP 220
- Résistent à des températures allant jusqu’à 200°C
Spécification
Transparent | |
30 mm | |
Verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Silicone / PTFE | |
Oui | |
TP 220 | |
Bouchon à vis |
1,18 in | |
Anneau de versement antigoutte en PP transparent | |
200°C | |
Rouge | |
Autoclavable | |
Flacon pour milieu de culture | |
GL 45 |