Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge Code produit.: 15816861
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge
Code produit. 15816861
100 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 mL
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
500 ml
5 000 ml
Code produit. 15816861
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Bouchon à vis GL 45
  • Revêtement de bouchon en silicone/PTFE
  • Autoclavables
  • Verre borosilicaté
  • Bouchon TP 220
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Capacité (impériale) 3,3 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,2 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Matériau Verre borosilicaté
Température max. (métrique) 200°C
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Rouge
Graduations 20 à 80 ml
Matériau de revêtement Silicone / PTFE
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 100 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 3,9 in
Matériau du bouchon TP 220
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    17
    Heures
    9
    Minutes
    14
    Secondes
    10
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    17
    Heures
    9
    Minutes
    14
    Secondes
    10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge >