Learn More
Fistreem™ Déminéralisateur de résine échangeuse d’ions de haute qualité
Use these pressure resistant and fully disposable cartridges for in-line applications. Fistreem™ Puri-Fi™ Disposable Deionisers contain high quality ion exchange resin and offer users a variety of means of purifying water to suit individual needs.
270.40€ - 391.00€
Spécification
Débit | 30 l/h |
---|---|
Type de résine | Résine échangeuse d’ions haute qualité |
À utiliser avec (application) | Purification de l’eau, applications en ligne |
Pression | 500 kPa |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12814072
|
Fistreem™
DCF-720-S |
390 mm |
270.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12824072
|
Fistreem™
DCF-725-L |
690 mm |
391.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Installés en quelques instants, ils sont facilement remplacés lorsqu'ils sont épuisés.
- Un support de montage mural est proposé pour les cartouches de longueur standard
- La pureté de l’eau est indiquée par le changement de couleur de la résine dans deux “fenêtres” dans le boîtier de la cartouche
- Produira une eau de qualité aussi élevée qu’à conductivité de 0,1 uS cm
- Deux formats de déioniseurs sont proposés pour répondre à la demande des utilisateurs
- Les cartouches d’élimination des matières organiques contiennent du charbon actif pour éliminer efficacement les matières organiques et le chlore des eaux d’alimentation.
- Incorpore un filtre de 50 micromètres pour éliminer les particules
- Les filtres à particules contiennent des fibres enroulées pour éliminer les particules de l’eau d’alimentation. Élimination des particules jusqu’à 50 microns
Spécification
30 l/h | |
Purification de l’eau, applications en ligne | |
1 de chaque | |
77 mm |
Résine échangeuse d’ions haute qualité | |
500 kPa | |
Déminéralisateur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fistreem™ Déminéralisateur de résine échangeuse d’ions de haute qualité