Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
110.00€ - 171.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
---|---|
Matériau | Glass |
Précision | ± 1.0°C |
Largeur (métrique) | 1.2 cm |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17863298
|
Brannan™
50/521/0 |
-20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17883018
|
Brannan™
50/504/0 |
-1°C to 101°C | 0,2°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17873298
|
Brannan™
50/506/0 |
-1°C to 250°C | 1°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17883038
|
Brannan™
50/552/0 |
-50°C à +50°C | 1°C | immersion partielle | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17803308
|
Brannan™
50/500/0 |
0°C à 40°C | 0,1°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17873038
|
Brannan™
50/531/0 |
-10°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 20.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17822988
|
Brannan™
50/512/0 |
-1°C to 51°C | 0,1°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17813038
|
Brannan™
50/513/0 |
-1°C to 51°C | 0,2°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17803038
|
Brannan™
50/520/0 |
-35°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17823018
|
Brannan™
50/516/0 |
-1°C to 250°C | 1°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17873018
|
Brannan™
50/501/0 |
0°C à 40°C | 0,2°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17893028
|
Brannan™
50/511/0 |
0°C à 40°C | 0,2°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17823038
|
Brannan™
50/526/0 |
-20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17833308
|
Brannan™
50/527/0 |
-20°C à +150°C | 0,5°C | Immersion totale | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17853308
|
Brannan™
50/555/0 |
-100°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 30.5 cm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17843308
|
Brannan™
50/505/0 |
-1°C to 201°C | 0,5°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17853078
|
Brannan™
50/503/0 |
-1°C to 51°C | 0,2°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17883068
|
Brannan™
50/514/0 |
-1°C to 101°C | 0,2°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17843118
|
Brannan™
50/536/0 |
-10°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 20.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17863048
|
Brannan™
50/510/0 |
0°C à 40°C | 0,1°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17813108
|
Brannan™
50/523/0 |
-10°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17893298
|
Brannan™
50/525/0 |
-35°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17823308
|
Brannan™
50/522/0 |
-20°C à +150°C | 0,5°C | immersion partielle | 30.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17833118
|
Brannan™
50/530/0 |
-10°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 20.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17813308
|
Brannan™
50/515/0 |
-1°C to 201°C | 0,5°C | Immersion totale | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17823118
|
Brannan™
50/502/0 |
-1°C to 51°C | 0,1°C | immersion partielle | 40.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17853118
|
Brannan™
50/535/0 |
-10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 20.5 cm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Spezifikation
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
Glass | |
± 1.0°C | |
1.2 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration