Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration Code produit.: 17893028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    100.14€ / 1 pièce
    Économisez 9.86€
    8% de réduction
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Code produit. 17893028
0°C à 40°C, 0,2°C, Immersion totale, 40,5 cm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: PB.12
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à 201°C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-1 °C à 101 °C
-1 °C à 250 °C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
-50°C à +50°C
0°C à 40°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17893028
Marque: Brannan™ 50/511/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    100.14€ / 1 pièce
    Économisez 9.86€
    8% de réduction
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Spécification
Points d’étalonnage 0°C, 35°C
Certifications/Conformité UK Traceable to National Standards ISO 9001
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 40,5 cm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Température max. (impériale) 104°F
Température max. (métrique) 40°C
Température (impériale) min. 32°F
Température min. (métrique) 0°C
Plage de températures (impériale) 32°F to 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Précision ± 1.0°C
Subdivision 0,2°C
Largeur (métrique) 1.2 cm
Nom du produit
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration >