Learn More
DWK Life Sciences Kit de mâchoires de sertissage Wheaton™ pour pince à sertir à haute performance
Les mâchoires interchangeables permettent aux utilisateurs de choisir une mâchoire qui répond le mieux à leurs besoins.
Marque: DWK Life Sciences W225771
96.25 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Available as crimper and decappers which fit standard lab vials seals with aluminum or two-part aluminum/steel capsSpécification
Crimping | |
20 mm | |
High performance crimping tool |