Learn More
DWK Life Sciences Kit de mâchoires de sertissage Wheaton™ pour pince à sertir à haute performance
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
20 mm
À utiliser avec (application):
Bouchons de sertissage à bascule
Débouchage
Sertissage
Conditionnement:
1 pièce
Description
Disponibles en tant que pince à sertir et décapsuleur qui s’adaptent aux joints de flacons de laboratoire standard avec bouchons en aluminium ou en aluminium / acier en deux parties
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pince à sertir haute performance |
| Dimensions | 11 mm |
| À utiliser avec (application) | Sertissage |