Learn More
DWK Life Sciences Kit de mâchoires de sertissage Wheaton™ pour pince à sertir à haute performance
Les mâchoires interchangeables permettent aux utilisateurs de choisir une mâchoire qui répond le mieux à leurs besoins.
Marque:  DWK Life Sciences W225763
665.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15755148
  • 759.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disponibles en tant que pince à sertir et décapsuleur qui s’adaptent aux joints de flacons de laboratoire standard avec bouchons en aluminium ou en aluminium / acier en deux parties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchons de sertissage à bascule
Pince à sertir haute performance
13 mm