Learn More
DWK Life Sciences Kit de mâchoires de sertissage Wheaton™ pour pince à sertir à haute performance
Les mâchoires interchangeables permettent aux utilisateurs de choisir une mâchoire qui répond le mieux à leurs besoins.
Marque: DWK Life Sciences W225762
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Disponibles en tant que pince à sertir et décapsuleur qui s’adaptent aux joints de flacons de laboratoire standards avec bouchons en aluminium ou en aluminium / acier en deux partiesSpécification
Bouchons de décapsulage à bascule | |
13 mm | |
Outil de sertissage haute performance |