Learn More
Greiner Bio-One Pointes de pipettes en PP de grade supérieur
En PP de qualité supérieure pour des performances et une adaptation optimales. Les pointes de pipettes en PP de qualité supérieure Greiner Bio-One™ conviennent parfaitement aux modèles Gilson™ Pipetman.
Marque: Greiner Bio-One 686290
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Grande résistance à la rupture, dimensionnellement stables et résistantes à la chaleur jusqu’à environ +140°C ; Résistantes au froid jusqu’à –190°C
- Autoclavables
- Exemptes de métaux lourds
- Conformes à la norme ISO 9001
- Testées pour assurer leur conformité à la norme internationale DIN ISO 8655
- L’extrémité au contact des liquides est biseautée pour un volume inférieur de liquide dans la pointe de la pipette, une surface de contact avec les liquides pipetés réduite et un pipetage plus précis
- Parfaitement adaptées aux pipettes Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200 et U200
Spécification
100 à 1000 μl | |
Oui | |
Bulk | |
Polypropylène |
Bleu | |
ISO 9001, DIN ISO 8655 | |
Socorex™ Acura™ Calibra™, Gilson™ Pipetman™ P1000, Eppendorf Pipetter |