Learn More
Greiner Bio-One Pointes de pipettes en polypropylène de grade supérieur
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 200 μl
10 à 200 μl
100 à 1000 μl
1000 à 5000 μl
200 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Quantité:
250/paquet
4800/boîte
500/boîte
96/boîte
Conditionnement:
250 pièces
4800 pièces
500 pièces
Description
- Produit très résistant à la rupture et dimensionnellement stable, résistant à la chaleur jusqu’à environ +140°C ; résistant au froid jusqu’à 190°C
- Autoclavables
- Exempt de métaux lourds
- Conforme aux normes ISO 9001
- Testé afin de répondre aux normes internationales DIN ISO 8655
- L’extrémité liquide est biseautée de façon à ce que la quantité de liquide au niveau de la pointe de la pipette soit inférieure. La surface de contact des liquides pipetés est ainsi réduite et la précision du pipetage augmente
- Parfaitement adaptées aux modèles Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 à 200 μl |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Format | En vrac |
| Quantité | 500/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Matériau | Polypropylène |