Learn More
Lenz Laborglasintrumente High-Efficient Condensers with Four Coils
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
1621.80€ - 1685.40€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Longueur (métrique) l’enveloppe | 300 mm |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10284481
|
Lenz Laborglasintrumente
05255000 |
Cône et rodage NS 45/50 |
1621.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11596814
|
Lenz Laborglasintrumente
05255050 |
Rotule et rodage KF 50 |
1685.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- High-efficient condensers with four cooling coils
- Cooling area: 2,350 cm²
- Jacket length: 300 mm
- Made of DURAN™ tubing
- Packaging unit: 1 piece
Spécification
Verre Duran | |
300 mm |