Learn More
Lenz Laborglasintrumente High-Efficient Condensers with Four Coils
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05255000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Condenseurs hautement efficaces avec quatre serpentins de refroidissement
- Zone de refroidissement : 2,350 cm²
- Longueur de la chemise : 300 mm
- En tubulure DURAN™
- Unité d’emballage : 1 pièce
Spécification
Cône et rodage NS 45/50 | |
300 mm | |
Verre Duran |