Learn More
Hexanes, mélange d’isomères, qualité HPLC, supérieur à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045652.K2
72.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hexanes | |
92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2 | |
Colorless liquid | |
65°C to 70°C | |
<-23°C (-9°F) | |
Liquide | |
>99% | |
MFCD02179311 | |
Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water. | |
HPLC |
-95°C | |
Incolore | |
0.67 | |
1 L | |
240°C (464°F) | |
1.3795 | |
C6H14 | |
160 hPa (120mm Hg) at 20°C | |
86.18 | |
n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001% |
Sécurité et traitement
- Hexanes, mixed isomers, HPLC Grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hexane, branched andlinear
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14L734 | Certificat d’analyse | 28/02/2025 | 045652.M1,045652.K2,045652.K7 |
V29J828 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 045652.M1,045652.0F,045652.K2,045652.K7 |
M30I763 | Certificat d’analyse | 10/01/2023 | 045652.M1,045652.K2,045652.K7 |
M30I762 | Certificat d’analyse | 18/11/2022 | 045652.M1,045652.K2,045652.K7 |
I15Y899 | Certificat d’analyse | 22/09/2022 | 045652.M1,045652.K2,045652.K7 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%