Learn More
Hexanes, mélange d’isomères, qualité HPLC, supérieur à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452427
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15452427
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045652.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.67 g/cm3
Point d’ébullition 65°C to 70°C
Quantité 4 L
Point d’éclair <-23°C (-9°F)
Température d’allumage 240°C (464°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3795
Plage de pourcentage du dosage >99%
Formule moléculaire C6H14
Numéro MDL MFCD02179311
Tension de vapeur 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
Informations sur la solubilité Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
Poids de la formule 86.18
Qualité HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%