Learn More
Hexanes, 99 %, réactif ACS, mélange d’isomères, composésThermo Scientific Chemicals
28.64€ - 245.22€
Identifiants chimiques
CAS | 92112-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Numéro MDL | MFCD00009520 |
Synonyme | Hex |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10790102
|
Thermo Scientific Acros
423765000 |
500 mL | Flacon en verre EcoSafPak™ |
28.64€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10118140
|
Thermo Scientific Acros
423760010 |
1 L | Flacon en verre EcoSafPak™ |
48.14€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10310194
|
Thermo Scientific Acros
423760025 |
2.5 L | Flacon en verre |
84.12€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15129293
|
Thermo Scientific Acros
423760100 |
10 L | Récipient en plastique |
245.22€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
92112-69-1 | |
C6H14 | |
MFCD00009520 | |
Hex |
Spécification
Hexanes | |
Mixture of isomers | |
0.6590g/mL | |
−22°C | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.001% max. | |
C6H14 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C | |
01, 142 | |
Hex | |
86.18 | |
Réactif ACS |
-95.0°C | |
92112-69-1 | |
69.0°C | |
Liquide | |
99% | |
0.659 | |
0.0003 meq/g max. | |
MFCD00009520 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
14, 4694 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause drowsiness or dizziness.
Suspected of damaging fertility.
H
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hexanes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.