Learn More
Hexanes, 99 %, réactif ACS, mélange d’isomères, composésThermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexanes |
| Point de fusion | -95.0°C |
| Note relative au nom | Mixture of isomers |
| Densité | 0.6590g/mL |
| Point d’ébullition | 69.0°C |
| Quantité | 10 L |
| Point d’éclair | −22°C |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.3748 to 1.3810 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexanes
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.