Learn More
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11433814
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433814
500 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Code produit. 11433814
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11848.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule. It is also used to make low-k dielectric materials for the semi-conductor industries by plasma-enhanced chemical vapor deposition(PECVD) method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthyldisiloxane est utilisé comme solvant dans les réactions organiques. Il trouve une application comme étalon international pour la spectroscopie RMN 1H pour l’étalonnage du décalage chimique. De plus, il est utilisé dans les bandages liquides pour protéger la peau contre les irritations. Par ailleurs, il est utilisé pour mesurer la tension de l’oxygène dans les tissus en tant que molécule réceptrice. Il est également utilisé afin de fabriquer des matériaux diélectriques de faible constante diélectrique dits low-k par la méthode de dépôt de vapeur chimique assisté par plasma (PEDVG).
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-46-0
Formule moléculaire C6H18OSi2
Numéro MDL MFCD00008265
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Point de fusion -67°C
Densité 0.764
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair −2°C (28°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.377
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736258
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids moléculaire (g/mol) 162.379
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10217352 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2023 Catalog NumberA11848.AP,A11848.AE,A11848.0F
Numéro de lot10244511 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2022 Catalog NumberA11848.AP,A11848.AE,A11848.0F
Numéro de lotW30A060 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11848.AP,A11848.AE,A11848.0F
Numéro de lot10168305 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11848.AP,A11848.AE,A11848.0F
Numéro de lot10206131 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11848.AP,A11848.AE,A11848.0F
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >