Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur réfrigéré Heratherm™ IMP400, 381 L, acier inox Code produit.: 15618540
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Incubateur réfrigéré Heratherm™ IMP400, 381 L, acier inox
Code produit. 15618540 Tous les produits Thermo Scientific Produits
100/240 V
Click to view available options
Tension:
100/240 V
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15618540
Marque: Thermo Scientific™ 51031565
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Plage de températures : 5°C à 70°C
Mobilisez un potentiel inexploité en matière d’incubation avec la précision de température dont vous avez besoin pour vos applications exigeantes. Avec une plage de température comprise entre 5 et  70°C, les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific Heratherm sont équipés de la technologie Peltier permettant d’atteindre et de maintenir les températures ambiantes précises dont vous avez besoin pour des résultats fiables. Ces unités n’utilisent pas de réfrigérants dangereux et consomment moins d’énergie que les produits conventionnels. Elles représentent donc un choix idéal pour les laboratoires écoresponsables
  • Plage de température de + 5 à + 70°C
  • 2 tailles disponibles : modèle de paillasse (178 L / 6,3 ft³) et modèle sur pieds avec roulettes (381 L / 13,5 ft³)
  • Excellente uniformité (+/- 0,3°C (20°C)) et stabilité (+/- 0,1°C) de la température pour> conserver les échantillons dans un environnement sûr
  • Consommation énergétique aussi bas que 80 Wh/h (paillasse) / 150 Wh/h (sur pieds) à 20°C - Remarque : les unités comparables réfrigérées par compresseur consomment jusqu’à 6 fois plus d’énergie*
  • Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC pour obtenir de bonnes performances thermiques et éviter la condensation
  • Porte chauffée avec contrôle énergétique intelligent pour garantir l’absence de condensation, même à basse température
  • Fonction de minuterie sophistiquée avec mode hebdomadaire, quotidien ou en temps réel
  • Fonction de programmation intuitive pour définir la montée en température, le trempage / refroidissement et les temps de pause : possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 programmes avec 10 étapes simples
  • Mécanisme d’arrêt en cas de surchauffe réglable pour les protocoles nécessitant une protection contre la surchauffe (classe 2, conformément à la norme DIN12880)
  • Observation des échantillons en toute sécurité et avec un impact limité sur la température grâce à la porte interne en verre
  • Confinement en toute sécurité avec alarme automatique en cas de surchauffe ou de baisse de température
  • Port d’accès standard pour le contrôle des données (grand diamètre de 42 mm / 1,65 in)
  • Système d’étagères adaptables pour optimiser le chargement, faciles à retirer pour le nettoyage, avec dispositif anti basculement
  • Intérieur en acier inoxydable (1.4301 / ASTM 304) et coins arrondis pour un nettoyage facile
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 13,5 pied cube
Certifications/Conformité CE, CSA
Description Incubateur réfrigéré Heratherm IMP400, 100/240 V, 50/60 Hz
Capacité (métrique) 381 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Dimensions (P x l) de l’étagère 528 x 498 mm (20,79 x 21,06 in)
Matériau Acier enduit
Nbre d’étagères 2/17
Type de bouchon Amérique du Nord : Fiche NEMA 5-15 avec configuration 120 V 60 Hz ; tous les autres : CEE7/7 avec configuration 230 V 50 Hz.
Plage de températures (métrique) 5°C à 70°C
Type Incubateur automatisé
Affichage Grand affichage fluorescent à vide
Modèle de porte Porte extérieure solide et porte intérieure en verre
Concept écologique Écoénergétique
Isolation Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC
Modèle IMP400
Nbre de portes 1
Taille du port 42 mm (1,6 in)
Réfrigérant Technologie Peltier : aucun réfrigérant
Précision de la température 0,1°C
Uniformité de la température ≤ 0,3°C à 20°C ; ≤ 0,7°C à 37°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 524 x 544 x 1 335 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 in)
Dimensions (L x l x H) 770 x 778 x 1545 mm (30,3 x 230,6 x 60,8 in)
Hauteur (impériale) 60,8 in (roulettes non incluses : 7,1 in)
Hauteur (métrique) 1 545 mm (roulettes non incluses : 180 mm)
Poids à l’expédition (impériale) 476 lb
Poids à l’expédition (métrique) 216 kg
Poids (impériale) 368 lb
Poids (métrique) 167 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 3,8 à 9,0 A, 900 W
Tension 100/240 V
Nom du produit
Thermo Scientific™ Incubateur réfrigéré Heratherm™ IMP400, 381 L, acier inox >