Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol
Code produit. p-4530059 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
105 l
774 l
Type:
Convection naturelle
Convection par gravité, modèle en 3 phases
Alimentation électrique:
208/240 V 60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H):
22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
30,3 x 49,7 x 60,8 po (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15472535
Marque: Thermo Scientific™ 51028113
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des tâches courantes quotidiennes dans ces étuves à protocole général, qui offrent une solution de chauffage et de séchage sûre et idéale pour la recherche et les besoins cliniques ou industriels.
Les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol permettent d’exécuter des applications courantes simplement et en toute sécurité. Ces étuves sont des solutions de chauffage et de séchage idéales pour les besoins de la recherche et les besoins cliniques ou industriels.
Caractéristiques :
  • Températures de fonctionnement de 50°C à 250°C
  • Système d’alarme automatique en cas de surchauffe
  • Consommation énergétique généralement basse
  • Minuterie intégrée
  • Chambres en acier inox résistant à la corrosion avec des angles arrondis
  • Grand affichage fluorescent à vide, facile à lire
  • Fonctionnement du bouton tactile contrôlé par microprocesseur facile à utiliser
  • Les portes peuvent être ouvertes au-delà de 180°C
Informations de commande :
La disponibilité peut varier selon les pays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 105 l
max. (métrique) 50°C à 250°C
Type Convection naturelle
Nbre d’étagères 2 fournis/16 max.
Stabilité de la température ± 0,4°C
Minuteur ON / OFF
Dimensions (P x l x H) intérieures 16.3 x 17.2 x 22.8 in. (41.4 x 43.8 x 58 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
Longueur (impériale) 22,2 in
Longueur (métrique) 56.5 cm
Largeur (impériale) 25,2 in
Largeur (impériale) intérieure 17,2 in
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 43.8 cm
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 22.8 in.
Hauteur (métrique) 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 58 cm
Profondeur (impériale) intérieure 16.3 in
Profondeur (métrique) intérieure 41.4 cm
Alimentation électrique 208/240 V 60 Hz
Tension 208/240 V
Puissance 3360 w
Ampérage 14 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.