Learn More
Heptane, N-heptane ≈99 %, pour HPLC
Description
C7H16, numéro CAS-142-82-5, 2,5 L, 98 C, CHEBI:43098, incolore, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptane, -91 C, 9544, 100,205, flacon en verre ambré, liquide, 8900, CCCCCCC, 3,5, 48 mbar à 20 C, 0,4 mPaS à 20 C
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 l |
Tension de vapeur | 48 mbar à 20°C |
Viscosité | 0.4 mPaS à 20°C |
Densité de vapeur | 3.5 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | -91°C |
Point d’ébullition | 98°C |
Poids de la formule | 100.2 g/mol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527693 | Certificat d’analyse | 20/02/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17 |
2527346 | Certificat d’analyse | 19/02/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17 |
2527159 | Certificat d’analyse | 18/02/2025 | H/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17 |
Sécurité et traitement
- Heptane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%