Learn More
Heptane, ≈99 % N-Heptane, HPLC pour la détection de fluorescence Code produit.: 10355750
Heptane, ≈99 % N-Heptane, HPLC pour la détection de fluorescence
Code produit. 10355750
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10355750
Marque: Fisher Chemical
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Tension de vapeur 48mbar at 20°C
Viscosité 0.4 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 3.5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion -91°C
Point d’ébullition 98°C
Poids de la formule 100.2g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527693 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberH/0107/15,H/0107/17
Numéro de lot2527346 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2025 Catalog NumberH/0107/15,H/0107/17
Numéro de lot2527159 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberH/0107/15,H/0107/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heptane, ≈99 % N-Heptane, HPLC pour la détection de fluorescence >