Learn More
Acétal diméthyle heptanal, 96 %, Thermo Scientific™
35.20€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10032-05-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H20O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.26 |
Numéro MDL | MFCD00014908 |
Clé InChI | BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptanal dimethyl acetal, heptane, 1,1-dimethoxy, enanthal dimethyl acetal, oenanthal dimethyl acetal, heptanal, dimethyl acetal, heptaldehyde dimethyl acetal, aldehyde c-7 dimethyl acetal, unii-rmc47kwz4j, fema no. 2541, 1,1-dimethoxy-heptane |
CID PubChem | 61453 |
Nom IUPAC | 1,1-dimethoxyheptane |
SMILES | CCCCCCC(OC)OC |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
10032-05-0 | |
160.26 | |
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N | |
61453 | |
CCCCCCC(OC)OC |
C9H20O2 | |
MFCD00014908 | |
heptanal dimethyl acetal, heptane, 1,1-dimethoxy, enanthal dimethyl acetal, oenanthal dimethyl acetal, heptanal, dimethyl acetal, heptaldehyde dimethyl acetal, aldehyde c-7 dimethyl acetal, unii-rmc47kwz4j, fema no. 2541, 1,1-dimethoxy-heptane | |
1,1-dimethoxyheptane |
Spécification
Heptanal dimethyl acetal | |
0.849 | |
68°C (154°F) | |
1.4115 | |
1698661 | |
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-dimethoxyheptane | |
61453 | |
96% |
10032-05-0 | |
60°C (1 mmHg) | |
C9H20O2 | |
MFCD00014908 | |
heptanal dimethyl acetal, heptane, 1,1-dimethoxy, enanthal dimethyl acetal, oenanthal dimethyl acetal, heptanal, dimethyl acetal, heptaldehyde dimethyl acetal, aldehyde c-7 dimethyl acetal, unii-rmc47kwz4j, fema no. 2541, 1,1-dimethoxy-heptane | |
CCCCCCC(OC)OC | |
160.26 | |
160.26 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 233-103-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante