Learn More
Acétal diméthyle heptanal, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11346896
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10032-05-0
Formule moléculaire C9H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.26
Numéro MDL MFCD00014908
Clé InChI BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptanal dimethyl acetal, heptane, 1,1-dimethoxy, enanthal dimethyl acetal, oenanthal dimethyl acetal, heptanal, dimethyl acetal, heptaldehyde dimethyl acetal, aldehyde c-7 dimethyl acetal, unii-rmc47kwz4j, fema no. 2541, 1,1-dimethoxy-heptane
CID PubChem 61453
Nom IUPAC 1,1-dimethoxyheptane
SMILES CCCCCCC(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanal dimethyl acetal
Densité 0.849
Point d’ébullition 60°C (1 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.4115
Quantité 100 g
Beilstein 1698661
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 96%