Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,5
70.45€ - 107.54€
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15433889
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61275.AE
100 mL
70.45€
100mL
15443889
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61275.AK
250 mL
107.54€
250mL
Description
Description
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’HEPES est généralement utilisé dans la culture cellulaire à une concentration comprise entre 5 mm et 30 mm. Il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, dans les formulations de tampon biopharma (en amont et en aval) et dans les réactifs de diagnostic. Les tampons à base de HEPES sont utilisés dans les bioprocédés de purification des anticorps, des bioactifs, des protéines et des facteurs de croissance.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H18N2O4S
MFCD00006158
23831
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Spécification
HEPES buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
23831
7365-45-9
7.5
C8H18N2O4S
Fully miscible in water.
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante