Learn More
Hématoxyline Trihydrate, Fisher BioReagents
51.50€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 517-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.28 |
Numéro MDL | MFCD00078111 |
Clé InChI | WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N |
Synonyme | Natural Black I |
CID PubChem | 45029742 |
Nom IUPAC | (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol |
SMILES | [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
Description
L’hématoxyline est utilisée comme coloration en microscopie.Identifiants chimiques
517-28-2 | |
302.28 | |
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N | |
45029742 | |
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
C16H14O6 | |
MFCD00078111 | |
Natural Black I | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol |
Spécification
Hematoxylin | |
517-28-2 | |
C16H14O6 | |
15, 4672 | |
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol | |
45029742 | |
75290 | |
Poudre |
100°C | |
Pass Test | |
MFCD00078111 | |
Natural Black I | |
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 | |
302.28 | |
302.28 | |
Beige |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hematoxylin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.